Learn More
L-Alaninisopropylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
L-Alanin-Isopropylester-Hydrochlorid ist ein Reagenz, das zur Synthese von Anti- Hepatitis-C-Virusprodrogen auf der Basis von Imidazotriazin- und Pyrrolotriazin-Molekülen verwendet wird. Darüber hinaus reagiert es mit (1R:2R)-2-Hydroxy-πnanone-3 zur Vorbereitung von Isopropyl (1R,2R,5R)-2′-[(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]Propanoat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
L-Alanin-Isopropylester-Hydrochlorid ist ein Reagenz, das zur Synthese von Anti- Hepatitis-C-Virusprodrogen auf der Basis von Imidazotriazin- und Pyrrolotriazin-Molekülen verwendet wird. Darüber hinaus reagiert es mit (1R:2R)-2-Hydroxy-πnanone-3 zur Vorbereitung von Isopropyl (1R,2R,5R)-2′-[(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]Propanoat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
Formelmasse | 167.63 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 250 mg |