Learn More
L-(-)-Alpha-Bromcampher-8-sulfonsäure-Ammoniumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-a-Bromocamphor-8-sulfonic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 55870-50-3 |
| Summenformel | C10 H15 Br O4 S . H3 N |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15BrO4S.H3N/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H3/t6-,7+,9+,10-;/m0./s1 |
| SMILES | N.C[C@]1(CS(=O)(=O)O)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)[C@@H]2Br |
| IUPAC-Name | Azan;[(1R,2R,4S,7S)-2-Brom-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.22 |
| Formelmasse | 327.014 |