Learn More
Tocris Bioscience™ L-AP4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005232
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18005232 1 mg 1 Milligramm
30001051 10 mg 10 Milligramm
30001052 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18005232 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0103/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective group III mGlu agonist
Selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Synaptic depressant. Agonist at the quisqualate-sensitized AP6 site in hippocampus.
Available as part of the Group III mGlu Receptor Tocriset™ and Mixed mGlu Receptor Tocriset™ . DL Mixture and D-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23052-81-5
Summenformel C4H10NO5P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-AP4
Menge 1 mg
Formelmasse 183.1
Reinheit >99%
Molekulargewicht 183.1