Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Arabitol, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Arabitol, ein seltener Zuckeralkohol, wird als Lebensmittelzusatzstoff untersucht, der Fettablagerungen im Darm reduziert. L-Arabitol wird als Induktor der Xylanase-Expression in Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei) verwendet. L-Arabitol wird zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von L-Arabitol-Dehydrogenase(s) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
L-Arabitol, ein seltener Zuckeralkohol, wird als Lebensmittelzusatzstoff untersucht, der Fettablagerungen im Darm reduziert. L-Arabitol wird als Induktor der Xylanase-Expression in Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei) verwendet. L-Arabitol wird zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von L-Arabitol-Dehydrogenase(s) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(-)-Arabitol |
Schmelzpunkt | 98°C to 103°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1720521 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,762 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml). |
Optische Drehung | −11° (c=5 in 8% Borax Solution) |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 98% |