Learn More
L-Arginin-[4-Nitro-3-(isopropylcarboxamido)phenyl]amid-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginine-[4-nitro-3-(isopropylcarboxamido)phenyl] amide dihydrochloride |
| CAS | 1272755-10-8 |
| Summenformel | C16H25N7O4.2[HCl] |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Arginine-5-Amino-2-Nitrobenzoic Acid Isopropylamide Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H25N7O4.2ClH/c1-9(2)21-14(24)11-8-10(5-6-13(11)23(26)27)22-15(25)12(17)4-3-7-20-16(18)19;;/h5-6,8-9,12H,3-4,7,17H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,25)(H4,18,19,20);2*1H/t12-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)NC(=O)c1cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 5-[[(2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentanoyl]amino]-2-nitro-N-propan-2-ylbenzamid;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 452.33 |
| Formelmasse | 451.1502 |