Learn More
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
21.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
L-Ascorbinsäure, 99+ %, reinst, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 2,1 bis 2,6 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 176.13g/mol |
Physikalische Form | Fest |