Learn More
L-Asparagin, wasserfrei,99 % [wasserfrei], MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Asparagin, 99 % [wasserfrei] |
Formelmasse | 132.1 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | kristallin |