Learn More
L-Asparagin-d3-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30336289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336289 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30336289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79000710MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine-d3 Hydrate
CAS 2483831-59-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 D3 H5 N2 O3 . H2 O
Menge 10 mg
Synonym L-Asparagine-2,3,3-d3 hydrate (1:1), L-Asparagine-2,3,3-D3 monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic-2,3,3-d4 acid monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-d3 monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1D2,2D;
SMILES O.[2H]C([2H])(C(=O)N)[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,4-Diamino-2,3,3-trideuterio-4-oxobutansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 153.1517
Formelmasse 153.0829
Reinheit (%) >95