Learn More
L(+)-Asparagin-Monohydrat, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 401482500
Weitere Details : CAS : 5794-13-8 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15269295
  • 92.83 € / 250 Gramm
Verfügbar ab
03-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
5794-13-8
150.134
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
(2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
C4H10N2O4
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
170358
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
L(+)-Asparagine monohydrate
C4H10N2O4
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
(2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
170358
+ 35.00
233.0°C to 235.0°C
5794-13-8
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
150.134
150.14
Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation