missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Asparaginsäure 4-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure-β-benzylester wird bei der Synthese von Peptiden mit einer 1,4-Diazepin-2,5-dion-Ringstruktur und bei der Entwicklung von Blockcopolymeren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
L-Asparaginsäure-β-benzylester wird bei der Synthese von Peptiden mit einer 1,4-Diazepin-2,5-dion-Ringstruktur und bei der Entwicklung von Blockcopolymeren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid 4-benzyl ester |
Schmelzpunkt | ∽220°C (decomposition) |
Beilstein | 1983183 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 223.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +27.5° (c=1 in 1N HCl) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'