Learn More
L-Asparaginsäuredibenzylester-p-Toluolsulfonat-Salz, TRC
Artikelnummer. 30347928
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347928 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79007025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
CAS 2886-33-1
Summenformel C25H27O7S
Menge 25 g
Synonym L-Aspartic Acid 1,4-bis(Phenylmethyl) Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate, L-Aspartic Acid bis(Phenylmethyl) Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Dibenzyl L-Aspartate Tosylate, Dibenzyl Aspartate p-Tosylate, Dibenzyl Aspartate Tosylate, Dibenzyl Aspartate Tosylate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester 4-Toluenesulfonate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-toluenesulfonate, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester Tosylate, L-Aspartic Acid alpha,alpha-Dibenzyl Ester Tosylate, S-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Tosylate
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NO4.C7H8O3S/c19-16(18(21)23-13-15-9-5-2-6-10-15)11-17(20)22-12-14-7-3-1-4-8-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,19H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC-Name Dibenzyl-(2S)-2-aminobutandioat; 4-Methylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 485.55
Formelmasse 485.1508