missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Asparaginsäuredibenzylester-p-Toluolsulfonat-Salz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt |
| CAS | 2886-33-1 |
| Summenformel | C25H27O7S |
| Menge | 10 g |
| Synonym | L-Aspartic Acid 1,4-bis(Phenylmethyl) Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate, L-Aspartic Acid bis(Phenylmethyl) Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Dibenzyl L-Aspartate Tosylate, Dibenzyl Aspartate p-Tosylate, Dibenzyl Aspartate Tosylate, Dibenzyl Aspartate Tosylate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester 4-Toluenesulfonate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-toluenesulfonate, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester Tosylate, L-Aspartic Acid alpha,alpha-Dibenzyl Ester Tosylate, S-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Tosylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H19NO4.C7H8O3S/c19-16(18(21)23-13-15-9-5-2-6-10-15)11-17(20)22-12-14-7-3-1-4-8-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,19H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Dibenzyl-(2S)-2-aminobutandioat; 4-Methylbenzolsulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 485.55 |
| Formelmasse | 485.1508 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?