Learn More
L-Bornylacetat, 95%
Artikelnummer. 10599800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10599800 500 g 500 Gramm
10254080 5 g 5 Gramm
10060570 100 g 100 Gramm
10217313 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10599800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106555000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5655-61-8 | C₁₂H₂₀O₂ | 196,29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5655-61-8
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI-Schlüssel KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
IUPAC-Name [(1R,3S)-4,7,7-Trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]acetat
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Bornyl acetate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos
Dichte 0.9875g/mL
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4620 to 1.465
Menge 500 g
Beilstein 06,82
Merck Index 15,1341
Relative Dichte 0.9875
Spezifische Drehung -38
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke