Learn More
Tocris Bioscience™ L-CCG-lll
Marke:  Tocris Bioscience™ 033210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417563
  • 573.41 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and competitive inhibitor of both glial and neuronal uptake of glutamate, aspartate and cysteate.
Spezifikation
Spezifikation
(2S,1'S,2'R)-2-(Carboxycyclopropyl)glycine
C6H9NO4
10mg
117857-95-1
Observed MW: 159.14
Soluble to 100 mM in 1eq. NaOH