Learn More
L-Citrullin-2,3,3,4,4,5,5-d7, CDN
Artikelnummer. 30328697
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Unit Size:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30328697 0.01 g 0.01 Gramm
30315205 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30328697 Supplier CDN Supplier No. CDND73060.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Citrulline-d7
CAS 2483831-24-7
Summenformel C6 D7 H6 N3 O3
Menge 0.01 g
Synonym (2 S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid, N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-D7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-d7
InChI-Formel InChI=1 S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])(NC(=O)N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(Carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.2289
Formelmasse 182.1396 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity