Learn More
L-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021114
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Citrullin wird als wesentliches Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Stickoxid aus L-Arginin verwendet. Es wird auch als nahrhaftes Getränk und biochemisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Citrulline
Schmelzpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Optische Drehung +22° (c=2 in 1N HCl)
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%