Learn More
L(+)-Citrullin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10550181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10004013 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110470250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-75-8
Summenformel C6H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00064397
InChI-Schlüssel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Citrulline
Schmelzpunkt 214°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Merck Index 15, 2330
Spezifische Drehung + 25.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmission 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle