Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinethylester Hydrochlorid, 98 %
Catalog Number 10656102
30.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
868-59-7
C5H12ClNO2S
MFCD00012631
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
2723617
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
868-59-7
C5H12ClNO2S
MFCD00012631
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
2723617
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Menge 25 g
Spezifische Drehung -9° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, 1M HCl)
SMILES CCOC(=O)C(CS)N.Cl
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
Transmission 98% min. (c=2.5, H20, 430nm) 1cm cell
Molekulargewicht (g/mol) 185.666
Formelmasse 185.67
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen