Learn More
L-Cystein [freie Base], MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cystein [freie Base] |
Formelmasse | 121.2 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | kristallin |