Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinmethylester-Hydrochlorid
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is a biochemical shown to inhibit binding of ethynylestradiol metabolites to protein and nucleic acids. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein-Methylester-Hydrochlorid ist ein biochemisches Verfahren, das nachweislich die Bindung von Ethynylestradiol-Metaboliten an Proteine und Nukleinsäuren hemmt. Es wird bei der Synthese von Peptiden, Präparation von Thiazolidin-4-Carboxylaten mit Carbonylverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
L-Cystein-Methylester-Hydrochlorid ist ein biochemisches Verfahren, das nachweislich die Bindung von Ethynylestradiol-Metaboliten an Proteine und Nukleinsäuren hemmt. Es wird bei der Synthese von Peptiden, Präparation von Thiazolidin-4-Carboxylaten mit Carbonylverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cysteine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 142°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 3685824 |
Merck Index | 14,5785 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 171.65 |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |