missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinmethylester Hydrochlorid, 98 %

Catalog Number p-97963
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18598-63-5
C4H10ClNO2S
171.639
MFCD00038985
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
2733208
Methyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
COC(=O)C(CS)N.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18598-63-5
C4H10ClNO2S
171.639
MFCD00038985
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
2733208
Methyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
COC(=O)C(CS)N.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 5 g
Merck Index 15, 5856
Spezifischer Drehzustand − 2.25 (20.00°C c=5,1 N HCl)
Spezifische Drehung -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'