Learn More
L-Cysteinsulfinsäure, Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30357837
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30357837 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30357837 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC997750500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Cysteinesulfinic Acid Monohydrate
CAS 207121-48-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3 H7 N O4 S . H2 O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
SMILES O.N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfinopropansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 171.17
Formelmasse 171.0201
Reinheit (%) >95