Learn More
L-Cysteinsulfinsäure, Monohydrat, TRC
Product Code. 30361361
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30361361 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30361361 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC997750100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Cysteinesulfinic Acid Monohydrate
CAS 207121-48-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3 H7 N O4 S . H2 O
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
SMILES O.N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfinopropansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 171.17
Formelmasse 171.0201
Reinheit (%) >95