Learn More
L-Cystin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Marke:  Thermo Scientific J14050.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805278
  • 263.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
20-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
56-89-3
240.292
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
67678
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-Amino-2-Carboxyethyl]Disulfanyl]Propansäure
C6H12N2O4S2
MFCD00064228
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CHEBI:16283
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
L-Cystine
C6H12N2O4S2
1728094
Kunststoffflasche
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
240.292
CHEBI:16283
Kristallpulver
1.68
1kg
56-89-3
MFCD00064228
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-Amino-2-Carboxyethyl]Disulfanyl]Propansäure
67678
240.3
98.5 to 101.5%
>240°C (decomposition)
1.68