Learn More
L-Cystin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15444209
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein fungiert als Hauptquelle für Schwefel Zellkulturen. Cystein wurde in Pulse-Chase-Experimenten verwendet, um die Proteinexpression von einem induzierbaren Promotor zu untersuchen. L-Cystein wird zur Ergänzung von Zellkulturmedien verwendet.
Löslichkeit
Sie ist löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt >240°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water and HCL.
Formelmasse 240.3
Güte Zellkulturreagenz
Dichte 1.68
Menge 500 g
Optische Drehung −219° (c=1 in 1N HCl)
Physikalische Form Pulver