Learn More
Alfa Aesar™ L-Cystin-Dihydrochlorid, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ J62292.14
Weitere Details : CAS : 30925-07-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464699
  • 49.93 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. (0.5 M HCl: 50Mg/ml) wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
30925-07-6
313.208
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
21121987
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
C6H14Cl2N2O4S2
MFCD00070399
l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
Spezifikation
L-Cystine dihydrochloride
228°C to 232°C
30925-07-6
MFCD00070399
Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water.
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
313.208
313.22
99%
Weiß bis gelb
25g
C6H14Cl2N2O4S2
l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
21121987
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation