Learn More
L-Cystin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15484699
294.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30925-07-6
C6H14Cl2N2O4S2
313.208
MFCD00070399
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
21121987
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30925-07-6
C6H14Cl2N2O4S2
313.208
MFCD00070399
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
21121987
(2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. (0.5 M HCl: 50Mg/ml) wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cystine dihydrochloride
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water.
Formelmasse 313.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver