Learn More
L-Cystindimethyl-Ester-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054814
18.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32854-09-4
C8H18Cl2N2O4S2
341.26
MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
71463656
Methyl-(2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydrochlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32854-09-4
C8H18Cl2N2O4S2
341.26
MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
71463656
Methyl-(2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydrochlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt 182°C to 183°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 4727524
Formelmasse 341.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver