Learn More
L-Cystin-Dinatriumsalz-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042593
34.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
199329-53-8
C6H12N2Na2O5S2
302.271
MFCD00243291
TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
71299670
Dinatrium;(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoethyl]disulfanyl]propanoat;hydrat
C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
199329-53-8
C6H12N2Na2O5S2
302.271
MFCD00243291
TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
71299670
Dinatrium;(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoethyl]disulfanyl]propanoat;hydrat
C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cystine disodium salt monohydrate
Farbe Weiß
Menge 50 g
Formelmasse 302.27 (284.26 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver