Learn More
L-Dehydro Ascorbic Acid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30133349
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133349 1 g 1 Gramm
17938584 500 mg 500 Milligramm
17957614 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2292501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-83-5
Summenformel C6 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
Synonym L-threo-2,3-Hexodiulosonic acid γ-lactone, Dehydroascorbic acid, L- (8CI), DHAA, Dehydro-L-ascorbic acid, Dehydroascorbic acid, L-Ascorbic acid, dehydro-, L-Ascorbic acid, oxidized, L-Dehydroascorbic acid, L-threo-Dehydroascorbic acid, Oxidized ascorbic acid, Oxidized vitamin C
IUPAC-Name (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroascorbic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Formelmasse 174.0164
Reinheit (%) >95%