Learn More
L-Dihydroorotsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040614
115.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5988-19-2
C5H6N2O4
158.113
MFCD00085339
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
439216
CHEBI:17025
(4S)-2,6-Dioxo-1,3-diazinan-4-carbonsäure
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5988-19-2
C5H6N2O4
158.113
MFCD00085339
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
439216
CHEBI:17025
(4S)-2,6-Dioxo-1,3-diazinan-4-carbonsäure
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
L-Dihydroorotic acid a metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Dihydroorotische Säure ein Metabolit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Dimethylformamid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Dihydroorotic acid
Schmelzpunkt 254°C to 255°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and dimethyl formamide.
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%