Learn More
L-DOPA-Methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30387125
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5337705G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-DOPA Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1421-65-4
Summenformel C10 H13 N O4 . Cl H
Menge 5 g
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride, L- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (9CI), 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine methyl ester hydrochloride, L-DOPA Me ester hydrochloride, L-Dopa methyl ester hydrochloride, Levodopa methyl ester hydrochloride, Methyl L-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alaninate hydrochloride, ST 41769
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 247.68
Formelmasse 247.0611