Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Erythrulose
Artikelnummer. 17271302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271302 25 g 25 Gramm
17281302 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271302 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467300250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 533-50-6 | C4H8O4, C4H8O4 | 120.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-50-6
Summenformel C4H8O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Erythrulose
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Flammpunkt 110 °C
Formelmasse 120,12
MDL-Nummer MFCD00004703
InChI-Schlüssel UQPHVQVXLPRNCX-YEQUQEJONA-N
SMILES OC[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC-Name (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 120.10