Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 %
Artikelnummer. 10687592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10687592 1 g Glasflasche 1 Gramm
10552061 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10025953 5 g Glasflasche 5 Gramm
10697094 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10687592 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 241920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-60-8
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00148913
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Glucose
Schmelzpunkt 153.0°C to 156.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Spezifische Drehung − 52.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver