Learn More
L-Glutaminsäure-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure di-tert-Butylester kann bei der Synthese von P-antagonistischen Peptiden nützlich sein.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
L-Glutaminsäure di-tert-Butylester kann bei der Synthese von P-antagonistischen Peptiden nützlich sein.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride |
Beilstein | 3573738 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50gmg/ml). |
Formelmasse | 295.8 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |