missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Glutaminsäure gamma-(7-amido-4-Methylcoumarin)

Catalog Number 15426299
Click to view available options
Menge:
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Substrat für Aminopeptidase a oder Gamma-Glutamyltransferase-Assay, das eine blaue fluoreszierende Lösung nach der Spaltung erzeugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid gamma-(7-amido-4-methylcoumarin)
CAS 72669-53-5
Farbe Weiß
Summenformel C15H16N2O5
MDL-Nummer MFCD00038085
Synonym h-glu amc-oh, l-glutamic acid gamma-7-amido-4-methylcoumarin, s-2-amino-5-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-4-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, 4-methyl-7-gamma-glutamylamino coumarin, g-l-glutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin, gamma-l-glutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin, 2s-2-amino-4-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, 2s-2-amino-5-4-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid
InChI-Schlüssel JPOAPPISZAGCAO-NSHDSACASA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)CCC(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 304.302
PubChem CID 688485
Formelmasse 304.3
Menge 50 mg
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'