Learn More
L-Glutamin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionspartner bei der Synthese von Rhenium-Glutamin-Konjugaten. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich 0.3 g in 2 ml Wasser, klare Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
Reaktionspartner bei der Synthese von Rhenium-Glutamin-Konjugaten. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich 0.3 g in 2 ml Wasser, klare Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. |
IUPAC-Name | Tert-butyl 2-amino-4-carbamoylbutanat-Hydrochlorid |
Formelmasse | 238.71 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Pulver |