Learn More
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)Propansäure
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)Propansäure
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Vorläufer von Histamin durch die Wirkung von Histidin-Decarboxylase
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 155.16
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 25 g