missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7082822
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5934-29-2
C6H12ClN3O3
209.63
MFCD00151027
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1 h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.H2O, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
165377
(2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-5-yl)Propansäure;Hydrat;Hydrochlorid
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5934-29-2
C6H12ClN3O3
209.63
MFCD00151027
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1 h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.H2O, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
165377
(2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-5-yl)Propansäure;Hydrat;Hydrochlorid
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
Chemischer Name oder Material L-Histidine Monohydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Strukturformel (C3H3N2)CH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 4168261
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 209.63
Reinheit (%) ≥98%
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'