missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™

Marke:  Thermo Scientific™ J17080.A1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15805308

  • 257.52 € / 1 Kilogramm

Verfügbar ab
21-10-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

5934-29-2
209.63
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
165377
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
C6H12ClN3O3
MFCD00151027
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
(2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanolsäure; Hydrat; Hydrochlorid

Spezifikation

L-Histidine Monohydrochloride
C6H12ClN3O3
MFCD00151027
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
(2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanolsäure; Hydrat; Hydrochlorid
165377
Kristallpulver
~240°C (decomposition)
5934-29-2
(C3H3N2)CH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
4168261
Kunststoffflasche
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
209.63
209.63
≥98%
1kg
Videos
Dokumentation