Learn More
L(-)-Histidinol-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734174
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1596-64-1
C6H13Cl2N3O
214.09
MFCD00078058
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
197743
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol;Dihydrochlorid
C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
1596-64-1
C6H13Cl2N3O
214.09
MFCD00078058
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
197743
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol;Dihydrochlorid
C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(-)-Histidinol dihydrochloride
Infrarotspektrum Echt
Farbe Weiß bis beige
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 3.00
Spezifischer Drehzustand −3° (24°C c=2,H2O)
Schmelzpunkt 193.0°C to 199.0°C
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 214.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.