missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Homophenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029791
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
943-73-7
C10H13NO2
179.22
MFCD00002619
JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
2724505
CHEBI:43103
N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
943-73-7
C10H13NO2
179.22
MFCD00002619
JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
2724505
CHEBI:43103
N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

L-Homophenylalanine is used as a precursor in the pharmaceutical industry for the production of angiotensin-converting enzyme (ACE) and R-(-)-Homophenylalanin-ethylester. It is also involved in the synthesis of NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanine], which is a key intermediate to prepare the ACE-inhibitors: enalapril, delapril, quinapril and ramipril. It acts as an anti-tumor reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
L-Homophenylalanin wird als Vorläufer in der pharmazeutischen Industrie für die Produktion von Angiotensin umwandelndem Enzym (ACE) und R-(-)-Homophenylalanin-Ethylester verwendet. Es ist auch an der Synthese von NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin] beteiligt, das ein wichtiges Zwischenprodukt zur Präparation der ACE-Inhibitoren Enalapril, Delapril, Quinapril und Ramipril ist. Es dient als Anti-Tumor-Reagenz.

Löslichkeit
Löslich in verdünnter wässriger Säure.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Homophenylalanine
Schmelzpunkt >300°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute aqueous acid.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-phenylbutansäure
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Optische Drehung +45° (c=1 in 3N HCl)

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'