Learn More
L-α-Hydroxyisocapronsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13748-90-8
C6H12O3
132.16
LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
83697
CHEBI:44510
(2S)-2-Hydroxy-4-methylpentansäure
CC(C)CC(C(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13748-90-8
C6H12O3
132.16
LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
83697
CHEBI:44510
(2S)-2-Hydroxy-4-methylpentansäure
CC(C)CC(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-α-Hydroxyisocaproic acid
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(OH)COOH
Menge 1 g
Beilstein 03,336
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-alpha-Hydroxyisocaproic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.