Learn More
L-Iditol, TRC
Artikelnummer. 30403877
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403877 100 mg -
30403260 50 mg 50 Milligramm
30408775 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI175000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-45-9
Summenformel C6 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Iditol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 182.079