Learn More
L-Isoleucin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15466268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69320-89-4
C10H22ClNO2
223.74
MFCD00058015
IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
11687228
Tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69320-89-4
C10H22ClNO2
223.74
MFCD00058015
IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
11687228
Tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
It is used as a pharmaceutical industry. t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in 50 mg/ml Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Strukturformel C10H21NO2·HCl
Löslichkeitsinformationen Soluble in 50mg/ml methanol.
Formelmasse 223.74
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g
Physikalische Form Fest