Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Isovalin-Monohydrat, ≥99 %, (>99% e.e.)
Artikelnummer. 10369440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10369440 250 mg 250 Milligramm
10328663 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369440 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 290052500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 595-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 595-40-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00145255,MFCD00800497,MFCD00800497,MFCD00272968
InChI-Schlüssel GCHPUFAZSONQIV-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
PubChem CID 6971276
IUPAC-Name 2-amino-2-methylbutanoic acid
SMILES CCC(C)(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Isovaline monohydrate
Namenshinweis 99+% (>99% e.e.)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 305°C to 308°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss (GC):%gt; 99%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CNH2(CH3)COOH·H2O
Menge 250 mg
Merck Index 15, 5280
Spezifische Drehung + 9.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formelmasse 135.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver