Learn More
L-Milchsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Nützliches chirales Synthon, Baustein für Depsipeptide. L-Milchsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Fermentation von Zucker. Spielt eine entscheidende Rolle in mehreren biochemischen Prozessen. Ist ein wichtiger Bestandteil in verarbeiteten Lebensmitteln wie Joghurt, Hüttenkäse, Koumiss und Kombucha. Gibt den sauren Geschmack von Sauerteigbroten. Findet Anwendung in Pharmazeutika zur Herstellung wasserlöslicher Laktate, topischer Präparate und Kosmetika. Dient als Konservierungsmittel, Aromastoff, Härtemittel, Entkalker, Seifenschlammentferner und antibakterieller Wirkstoff. Ist ein aktiver Bestandteil der laktierten Ringers-Lösung und der Hartmanns-Lösung. Wird darüber hinaus für die Flüssigkeitsreanimation nach Blutverlust durch Trauma und Operationen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Lactic acid |
| Namenshinweis | anhydrous |
| Schmelzpunkt | 52°C to 54°C |
| Dichte | 1.22 |
| pH | 2.8 |
| Siedepunkt | 119°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1720251 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L-Lactic acid, anhydrous
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid