Learn More
L-Leucin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082823
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
61-90-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00002617
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
6106
CHEBI:15603
(2S)-2-Amino-4-methylpentansäure
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
61-90-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00002617
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
6106
CHEBI:15603
(2S)-2-Amino-4-methylpentansäure
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Beilstein 1721722
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Dichte 1.293
Menge 100 g
Relative Dichte 1.293
Physikalische Form Kristallpulver