Learn More
L-Leucin-d10, TRC
Artikelnummer. 30468166
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468166 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30468166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL33063825MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10
CAS 106972-44-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 2H10 H3 N O2
Menge 25 mg
Synonym L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10, L-Leucine-d10, (S)-2-Amino-(2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio)-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 141.23
Formelmasse 141.1574
Reinheit (%) >95