Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysinhydrochlorid, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific™ J18585.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805318
  • 60.96 € / 1 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
657-27-2
182.648
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
69568
(2S)-2,6-Diaminohexansäure;hydrochlorid
C6H15ClN2O2
MFCD00064564
l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
CHEBI:53633
C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
L-Lysine hydrochloride
Trockene Basis
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl
3563889
Kunststoffflasche
C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
182.648
CHEBI:53633
Kristallpulver
~260°C (decomposition)
657-27-2
C6H15ClN2O2
MFCD00064564
l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
(2S)-2,6-Diaminohexansäure;hydrochlorid
69568
182.65
≥98.5%
1kg